Tisk…
2-Aminoimidazole hemisulphate
MOLE29958183-25GEA 0 CZK
MOLE29958183-25G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Vzorec: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
MDL Number: MFCD00013162
CAS číslo: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9