Tisk…
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0168.08EA 30490 CZK
PROOMM0168.08
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂O
MDL Number: MFCD01934396
CAS číslo: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0