Tisk…
Histamine dihydrochloride
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14213050EA 3270 CZK
EHERC14213050
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184,07 g/mol
MDL Number: MFCD00012703
CAS číslo: 56-92-8
EINECS: 200-298-4