Tisk…
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate ≥90%, tech.
Varování
L11088.06EA 2670 CZK
L11088.06 L11088.03
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate ≥90%, tech.
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₁₄FNO₃S
MW: 283,32 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011983
CAS číslo: 58086-67-2
EINECS: 261-108-3