1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL439290-1GEA
0
CZK
SIAL439290-1G
SIAL439290-5G
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate
Vzorec:
C₅H₃BCl₂F₅N |
MDL Number:
MFCD00153157 CAS číslo: 140623-89-8 |