(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H50707.03EA
8820
CZK
H50707.03
H50707.MD
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₅CI₃O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631928 CAS číslo: 163295-70-3 UN: 3261 ADR: 8,II |