4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL675903-1GEA
3250
CZK
SIAL675903-1G
SIAL675903-5G
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₉BO₄S MW: 200,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD01630820 CAS číslo: 149104-88-1 |