Tisk…
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Dodavatel: Molekula
MOLEM14693952EA 0 CZK
MOLEM14693952
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₂₃H₄₃NO₃S
MDL Number: MFCD00043227
CAS číslo: 7182-86-7
EINECS: 230-548-8