Tisk…
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL358681-2GEA 0 CZK
SIAL358681-2G SIAL358681-10G
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₂₃H₄₃NO₃S
MW: 413,6574 g/mol
MDL Number: MFCD00043227
CAS číslo: 7182-86-7
EINECS: 230-548-8