Tisk…
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L17612.03EA 1160 CZK
L17612.03 L17612.06
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Vzorec: C₁₅H₁₇BO₂
MW: 240,11 g/mol
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318167
CAS číslo: 22871-77-8