Tisk…
4-Formyl-1-naphthaleneboronic acid ≥95%
Varování
H53143.MDEA 16920 CZK
H53143.MD
4-Formyl-1-naphthaleneboronic acid ≥95%
4-Formyl-1-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₉BO₃
MW: 200,00 g/mol
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632205
CAS číslo: 332398-52-4