4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H56542.03EA
34220
CZK
H56542.03
H56542.MD
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₉BO₄ MW: 216,00 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203538 CAS číslo: 332398-57-9 |