Tisk…
3-Bromo-4-fluorobiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B25316.14EA 9820 CZK
B25316.14 B25316.06
3-Bromo-4-fluorobiphenyl ≥98%
3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈BrF
MW: 251,10 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571091
CAS číslo: 306935-88-6
ADR: 9,II