Tisk…
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL366684-1GEA 1410 CZK
SIAL366684-1G
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
MDL Number: MFCD00063917
CAS číslo: 3399-22-2