Tisk…

o-Toluidin

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

LACH30906EA 0 CZK
LACH30906
o-Toluidin
o-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –15 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007730
CAS číslo: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR