Tisk…

diethylamin

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

LACH40027AT0M1000EA 1420 CZK
LACH40027AT0M1000
diethylamin
diethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₂NH
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 55,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,7048 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009032
CAS číslo: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/20/2297620.jpg

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR