Tisk…
Fosfinát sodný monohydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
LACH30052CP0G1000EA 1450 CZK
LACH30052CP0G1000
Fosfinát sodný monohydrát
Fosfinát sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105,99 g/mol
Bod tání: 90 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD06252379
CAS číslo: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9