Tisk…

methylová červeň sodná sůl

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

LACH40022IP0G00101EA 0 CZK
LACH40022IP0G00101 LACH40022IP0G00501
methylová červeň sodná sůl
methylová červeň sodná sůl
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291,28 g/mol
Bod tání: > 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002426
CAS číslo: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR