3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L12819.03EA
1130
CZK
L12819.03
L12819.06
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
Vzorec:
C₈H₁₄N₂OS MW: 186,28 g/mol Bod varu: 182…183 °C (13 mmHg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00041222 CAS číslo: 32813-50-6 UN: 2922 ADR: 8,III |