Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L12657.06EA 5010 CZK
L12657.06
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₇H₈ClN₃S
Bod tání: ∼ 180 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041295
CAS číslo: 22814-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III