Tisk…
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO424860025EA 4050 CZK
ACRO424860025
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 95%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Bod tání: 230…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216488
CAS číslo: 5345-27-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 238 °C
HPLC ≥94 %