Tisk…
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50230.03EA 934 CZK
H50230.03 H50230.06
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₄S
MW: 200,21
Bod tání: 270…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007564
CAS číslo: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5