Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32806.MDEA 1080 CZK
H32806.MD H32806.03
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519357
CAS číslo: 874821-52-0