Tisk…
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B25299.22EA 17610 CZK
B25299.22
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Bod tání: 49…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130054
CAS číslo: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6