Tisk…
5-Isoquinolineboronic acid
Synonyms: Isoquinoline-5-boronic acidIsoquinolin-5-ylboronic acid
MOLEM87104849EA 0 CZK
MOLEM87104849
5-Isoquinolineboronic acid
5-Isoquinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
MDL Number: MFCD03839356
CAS číslo: 371766-08-4