Tisk…
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol ≥97%
Varování
H32868.06EA 7420 CZK
H32868.06 H32868.03
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol ≥97%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188,17 g/mol
Bod tání: 52…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258704
CAS číslo: 293299-94-2