Tisk…
4-(2,4-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L10338.03EA 869 CZK
L10338.03
4-(2,4-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-(2,4-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₉H₁₃N₃S
MW: 195,29 g/mol
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041279
CAS číslo: 66298-09-7
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II