Tisk…
3-Mercaptobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL451436-1GEA 0 CZK
SIAL451436-1G SIAL451436-5G
3-Mercaptobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
MDL Number: MFCD00238636
CAS číslo: 4869-59-4