Tisk…
4-Mercaptobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL662534-5GEA 3460 CZK
SIAL662534-5G SIAL662534-25G
4-Mercaptobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Mercaptobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
MDL Number: MFCD00016617
CAS číslo: 1074-36-8