Tisk…

Chloristan hořečnatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

LACH30447EA 0 CZK
LACH30447
Chloristan hořečnatý
Chloristan hořečnatý
Vzorec: Cl₂MgO₈
MW: 223,21 g/mol
Bod tání: 251 °C
Hustota: 2,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011102
CAS číslo: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05715

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR