Tisk…
Spektrofotometr UV/Visible, UH5300
Dodavatel: Hitachi
634-0829EA 0 CZK
634-0829
Spektrofotometr UV/Visible, UH5300
Spektrofotometry a spektrometry Spektrofotometry UV/Vis
Špičkový dvoupaprskový spektrofotometr UV/Visible s konektivitou pro moderní laboratoř.
  • dosažitelné rozlišení vlnové délky 1 nm
  • optika s dvojitým (rozděleným) paprskem a permanentní referenční polohou
  • vzdálená obsluha z počítače nebo tabletového terminálu, například iPad® v bezdrátové síti LAN
Informace pro objednávání: podrobné informace o celé řadě dostupného příslušenství vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti VWR.