- Domů
- Sterilizátory
- Sterilizátory horkovzdušné
- Sterilizátor, řada SF
Sterilizátor, řada SF
Dodavatel: Memmert
MEMMSF110EA
68760
CZK
MEMMSF110
MEMMSF75
MEMMSF450
MEMMSF30
MEMMSF55
MEMMSF750
MEMMSF260
MEMMSF160
Sterilizátor, řada SF
Sterilizátory
Sterilizátory horkovzdušné
Sterilizátor splňuje všechny příslušné normy a nařízení pro zdravotnická zařízení a spolehlivě provede všechny programové kroky, nezávisle na vsázce a objemu komory. Díky funkci SetpointWAIT je kdykoliv možné provést validaci sterilizátoru. Funkce SetpointWAIT zaručuje, že program pokračuje pouze za předpokladu, že bylo dosaženo nastavené hodnoty teploty. Precizní dodržení doby sterilizace zaručuje kompletní zničení velice odolných mikroorganismů ve všech případech, nezávisle na typu vsázky a objemu komory. Funkce může být využita i s přídavnými teplotními čidly Pt100, která mohou být umístěna na libovolném místě. Sterilizace je zahájena teprve poté, co bylo dosaženo nastavené hodnoty teploty ve všech měřených bodech - to je ve vsázce. Sterilizátor je vhodný i pro aplikace depyrogenizace horkým vzduchem. Modely SF jsou vybaveny jedním displejem - SingleDISPLAY.
- nucená cirkulace vzduchu izolované nerezové dveře se zamykáním na dva západy systém autodiagnostiky pro analýzu chyb při výpadku proudu jsou programy uloženy interní datový záznamník s kapacitou ukládání minimálně 10 let software AtmoCONTROL pro čtení záznamů, zpracování a organizaci údajů prostřednictvím ethernetového rozhraní (možnost stažení bezplatné zkušební verze) digitální časovač pro odpočet času, nastavitelný od 1 minuty do 99 dní ovládací panel ControlCOCKPIT pro provoz a nastavení všech parametrů dvojitá ochrana před nadměrnou teplotou
Materiál: Vyrobeno z nerezové oceli, vyztužený interiér lze snadno čistit, ve čtyřech stěnách jsou integrované topné okruhy Zadní kryt je vyroben z pozinkované oceli.
Jednotky s jedním displejem - SingleDISPLAY - mají multifunkční digitální PID mikroprocesor s barevným TFT displejem s vysokým rozlišením. Čidlo teplotní Pt100 třídy A dle DIN ve čtyřvodičovém provedení Díky ethernetovému rozhraní na zadní straně přístroje můžete prohlížet záznamy protokolů.
Digitální časovač odpočítává od nastavené hodnoty, nastavitelný od 1 minuty do 99 dní. Software AtmoCONTROL na USB disku umožňuje programování, správu a transfer programů prostřednictvím ethernetového rozhraní nebo USB portu. Na ovládacím panelu Control COCKPIT můžete nastavit němčinu, angličtinu nebo španělštinu.
Certifikace: Elektronická ochrana před překročením teploty s nastavitelnou hodnotou teploty, mechanický omezovač teploty TB dle DIN 12 880. Zdravotnický prostředek třídy IIa v souladu se směrnicí 93/42/EHS.
Informace pro objednávání: Supplied without grids or shelves, please order required stainless steel grids, perforated shelves or reinforced grids separately. For all chamber volumes > 53 litres, a minimum of 2 shelves or grids must be ordered in addition.
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku