Tisk…
Papír pro měření síly vznícení (IS) cigaret, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
WHAT1002-147EA 1440 CZK
WHAT1002-147
Papír pro měření síly vznícení (IS) cigaret, Whatman™
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Tento certifikovaný papír Grade 2 je speciálně vyvinut pro měření síly vznícení (IS) cigeret dle specifikace ASTM E 2187-04.
Papír splňuje stabilizační (26,1±0,5 g, SD 0,3 g) a sušící (24,7±0,5 g, SD 0,3 g) požadavky hmotnosti.
Informace pro objednávání: Certifikáty k jednotlivým šaržích jsou ke stažení online.