Tisk…
VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Systém elektroforetický, horizontální
Dodavatel: Avantor
700-0082EA 0 CZK
VWRI700-0082
VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Systém elektroforetický, horizontální
Standardní gelová elektroforéza kuroGEL Midi Plus 15 Horizontal poskytuje nejoblíbenější možnosti propustnosti hřebenu a velikosti tácu, ale s dalšími možnostmi odlévání.
  • hřebínky kompatibilní s multikanálovou pipetou s maximálně 30 zuby zkracují čas potřebný k nanesení vzorků do gelu, preparativní hřebínky umožňují zvýšit nanášku nukleových kyselin pro klonování
  • jednotka má porty pro připojení peristaltického čerpadla pro recirkulaci pufru během elektroforézy pro udržení pH pufru a zabránění vytvoření iontového gradientu
  • barevné pásky pro snadnou detekci jamky při nanášení
  • UV transparentní vanička na gel umožňuje uživateli přenést gel na transiluminátor s minimálním rizikem kontaktu s nebezpečným ethidium bromidem
  • boční držadla umožňují bezpečné a snadné přenášení elektroforetické jednotky po laboratoři
Hřebínky pro kuroGEL Midi Plus 15
Hřebínky jsou barevně rozlišeny a výškově nastavitelné, poskytují perfektní kontrolu objemu při nanášení a hloubky jamky pro maximálně 120 vzorků. Čtyři sloty pro hřebínky po 3,5 cm ve vaničce na gel umožňují rychlejší dělení více vzorků.
Počet slotů pro hřebínky: 4; tloušťka hřebínku: 1,0, 1,5 a 2,0 mm; počet zubů: 10 až 30.
Příslušenství pro kuroGEL Midi Plus 15
Možnost nalévání gelů mimo elektroforetickou vanu: těsnicí bočnice s integrovaným silikonovým těsněním efektivně utěsňují vaničku bez nutnosti použít pásku - bočnice je nutno otočit silikonovým těsněním ven. 15 cm dlouhé Super-Seal těsnění poskytuje absolutní univerzálnost při nalévání gelů - umožňuje přizpůsobit délku gelu individuálním požadavkům uživatele.
Barevné nanášecí pásky (k dokoupení) pomáhají vizualizaci během nanášení vzorků do gelu. Dostupné ve třech různých barvách pro snadnou vizualizaci vzorků smíchaných s barvivy, jako jsou bromfenolová modř nebo xylencyanol. Každý barevný nanášecí pásek je opatřen adhezivem pro snadné připevnění a odstranění při každé aplikaci.
Lopatky na gel (k dokoupení) jsou ideální pro bezpečný a snadný přenos gelu z barvicí nebo odbarvovací vaničky na transiluminátor, či jiný podobný povrch.
*kompatibilní s multikanálovou pipetou.