Tisk…
VWR® kuroGEL Maxi Plus 25, Systém elektroforetický, horizontální
Dodavatel: Avantor
700-0154EA 0 CZK
VWRI700-0154
VWR® kuroGEL Maxi Plus 25, Systém elektroforetický, horizontální
Elektroforetická jednotka KuroGEL Maxi Plus 25 Horizontal je ideální pro studie nukleových kyselin při vysokém počtu vzorků. Velký formát vaničky na gely - 25×30 cm - je ideální pro techniky s vysokým počtem vzorků, jako HLA typizace a screeningy PCR produktů.
  • hřebínky kompatibilní s multikanálovou pipetou s maximálně 52 zuby umožňují rychlé a snadné nanášení vzorků z 96- a 384-jamkových bloků termocyklerů
  • jednotka má porty pro připojení peristaltického čerpadla pro recirkulaci pufru během elektroforézy pro udržení pH pufru a zabránění vytvoření iontového gradientu
  • barevné pásky pro snadnou detekci jamky při nanášení
  • UV transparentní vanička na gel umožňuje uživateli přenést gel na transiluminátor s minimálním rizikem kontaktu s nebezpečným ethidium bromidem
  • boční držadla umožňují bezpečné a snadné přenášení elektroforetické jednotky po laboratoři
Elektroforetická vana včetně vyjímatelné vaničky na gel, 2 x hřebínek 1 mm s 26 zuby, barevné nanášecí pásky a porty pro recirkulaci pufru.
Hřebínky pro kuroGEL Maxi Plus 25
Hřebínky jsou barevně rozlišeny a výškově nastavitelné, poskytují perfektní kontrolu objemu při nanášení a hloubky jamky pro maximálně 624 vzorků. Dvanáct slotů pro hřebínky po 2 cm ve vaničce na gel umožňují rychlé dělení při vysokém počtu vzorků.
Počet slotů pro hřebínky: 12; tloušťka hřebínku: 1,0, 1,5 a 2,0 mm; počet zubů: 26 až 52.
Příslušenství pro kuroGEL Maxi Plus 25
Možnost nalévání gelů mimo elektroforetickou vanu: těsnicí bočnice s integrovaným silikonovým těsněním efektivně utěsňují vaničku bez nutnosti použít pásku - bočnice je nutno otočit silikonovým těsněním ven. 20 cm dlouhé Super-Seal těsnění poskytuje absolutní univerzálnost při nalévání gelů - umožňují přizpůsobit délku gelu individuálním požadavkům uživatele.
Barevné nanášecí pásky (k dokoupení) pomáhají vizualizaci během nanášení vzorků do gelu. Dostupné ve třech různých barvách pro snadnou vizualizaci vzorků smíchaných s barvivy, jako jsou bromfenolová modř nebo xylencyanol. Každý barevný nanášecí pásek je opatřen adhezivem pro snadné připevnění a odstranění při každé aplikaci.
Lopatky na gel (k dokoupení) jsou ideální pro bezpečný a snadný přenos gelu z barvicí nebo odbarvovací vaničky na transiluminátor, či jiný podobný povrch.
*kompatibilní s multikanálovou pipetou