Systém elektroforetický, horizontální, kuroGEL Maxi 20
700-0136EA
0
CZK
VWRI700-0136
Systém elektroforetický, horizontální, kuroGEL Maxi 20
Elektroforetická jednotka KuroGEL Maxi 20 Horizontal je ideální pro analytické a preparativní studie nukleových kyselin s vysokým rozlišením. Velký formát vaničky na gely - 20 × 20 cm - je ideální pro techniky vyžadující vysoké rozlišení, jako screeningy PCR produktů nebo RFLP analýzy.
- hřebínky kompatibilní s multikanálovou pipetou s maximálně 42 zuby zkracují čas potřebný k nanesení vzorků do gelu
- jednotka má porty pro připojení peristaltického čerpadla pro recirkulaci pufru během elektroforézy pro udržení pH pufru a zabránění vytvoření iontového gradientu
- barevné pásky pro snadnou detekci jamky při nanášení
- UV transparentní vanička na gel umožňuje uživateli přenést gel na transiluminátor s minimálním rizikem kontaktu s nebezpečným ethidium bromidem
- boční držadla umožňují bezpečné a snadné přenášení elektroforetické jednotky po laboratoři
Elektroforetická vana včetně vyjímatelné vaničky na gel, 2 × hřebínek 1 mm s 16 zuby, barevné nanášecí pásky a porty pro recirkulaci pufru.
Hřebínky pro kuroGEL Maxi 20
Hřebínky jsou barevně rozlišeny a výškově nastavitelné, poskytují perfektní kontrolu objemu při nanášení a hloubky jamky pro maximálně 168 vzorků. Čtyři sloty pro hřebínky po 5 cm ve vaničce na gel umožňují rychlejší dělení více vzorků.
Počet slotů pro hřebínky: 4; tloušťka hřebínku: 1,0, 1,5 a 2,0 mm; počet zubů: 16 až 40.
Hřebínky jsou barevně rozlišeny a výškově nastavitelné, poskytují perfektní kontrolu objemu při nanášení a hloubky jamky pro maximálně 168 vzorků. Čtyři sloty pro hřebínky po 5 cm ve vaničce na gel umožňují rychlejší dělení více vzorků.
Počet slotů pro hřebínky: 4; tloušťka hřebínku: 1,0, 1,5 a 2,0 mm; počet zubů: 16 až 40.
Příslušenství pro kuroGEL Maxi 20
Možnost nalévání gelů mimo elektroforetickou vanu: těsnicí bočnice s integrovaným silikonovým těsněním efektivně utěsňují vaničku bez nutnosti použít pásku - bočnice je nutno otočit silikonovým těsněním ven. 20 cm dlouhé Super-Seal těsnění poskytuje absolutní univerzálnost při nalévání gelů - umožňuje přizpůsobit délku gelu individuálním požadavkům uživatele.
Barevné nanášecí pásky (k dokoupení) pomáhají vizualizaci během nanášení vzorků do gelu. Dostupné ve třech různých barvách pro snadnou vizualizaci vzorků smíchaných s barvivy, jako jsou bromfenolová modř nebo xylencyanol. Každý barevný nanášecí pásek je opatřen adhezivem pro snadné připevnění a odstranění při každé aplikaci.
Lopatky na gel (k dokoupení) jsou ideální pro bezpečný a snadný přenos gelu z barvicí nebo odbarvovací vaničky na transiluminátor, či jiný podobný povrch.
Možnost nalévání gelů mimo elektroforetickou vanu: těsnicí bočnice s integrovaným silikonovým těsněním efektivně utěsňují vaničku bez nutnosti použít pásku - bočnice je nutno otočit silikonovým těsněním ven. 20 cm dlouhé Super-Seal těsnění poskytuje absolutní univerzálnost při nalévání gelů - umožňuje přizpůsobit délku gelu individuálním požadavkům uživatele.
Barevné nanášecí pásky (k dokoupení) pomáhají vizualizaci během nanášení vzorků do gelu. Dostupné ve třech různých barvách pro snadnou vizualizaci vzorků smíchaných s barvivy, jako jsou bromfenolová modř nebo xylencyanol. Každý barevný nanášecí pásek je opatřen adhezivem pro snadné připevnění a odstranění při každé aplikaci.
Lopatky na gel (k dokoupení) jsou ideální pro bezpečný a snadný přenos gelu z barvicí nebo odbarvovací vaničky na transiluminátor, či jiný podobný povrch.
*kompatibilní s multikanálovou pipetou
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku