Tisk…
VWR®, Pipety nedělené, 2 značky, třída AS
Dodavatel: VWR
VWR®
612-4784EA 1210 CZK
612-4784 612-4783 612-4775 612-4780 612-4782 612-4781 612-4777 612-4776 612-4779 612-4778
VWR®, Pipety nedělené, 2 značky, třída AS
Pipety Pipety nedělené
Borosilikátové sklo 9.1.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Ring mark and inscriptions in high contrast amber stain
Certifikace: DIN EN ISO 648
Informace pro objednávání: Datové označení šarže a certifikát o shodě.