Tisk…
VWR® Economy Line, Židle, stoličky, řady
Dodavatel: Avantor
132-0500EA 6570 CZK
VWRI132-0500 VWRI132-0499
VWR® Economy Line, Židle, stoličky, řady
Všechny židle a stoličky jsou k dispozici s hvězdicovou základnou, která je vyrobena z vysoce pevných profilových ocelových trubek a je obzvláště robustní a odolná. Plochý design zabraňuje nebezpečí zakopnutí.
  • anatomicky tvarované sedadlo a zádová opěrka
  • omyvatelné, snadné na čištění, robustní a odolné
  • nastavitelná výška sedadla pomocí vzduchového pístu
Kluzáky: jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti opotřebení a má velkou styčnou plochu, která nabízí vysoký stupeň stability.
Pojezdová kolečka: dvojitá kolečka s citlivou brzdou na zatížení, můžete vybrat pro svůj typ podlahy. Všechny židle jsou standardně dodávány s měkkými kolečky pro tvrdé podlahy. K dispozici jako volitelné příslušenství jsou také tvrdá kolečka.
Technologie Stop&Go: pokud je sedadlo židle nastaveno výše než 650 mm, nesmí být z bezpečnostních důvodů obsazená židle pohyblivá. S novými kolečky, která jsou vybavena technologií stop&go, je židle mobilní pouze tehdy, pokud na ní nikdo nesedí.
Laboratorní židle musí vedle požadavků na maximální hygienu a snadné čištění splňovat také mnoho dalších kritérií, která jsou spojena s každodenní prací v laboratoři. Musí být flexibilní v rámci pracovních aplikací a také nesmí zabírat příliš mnoho místa. Musí být flexibilní v rámci pracovních aplikací a také nesmí zabírat příliš mnoho místa.