Tisk…
Brýle bezpečnostní, KLEENGUARD* V20
Dodavatel: Kimberly-Clark
KleenGuard® V20
KIMB25654EA 155 CZK
KIMB25654 KIMB25652 KIMB25656 KIMB25654_U
Brýle bezpečnostní, KLEENGUARD* V20
Brýle
Stylový nový standard v ochraně očí, který zlepšuje osobní pohodlí, bezpečnost a výkon pracovníků. KLEENGUARD* V20 Comfort Eye Protection obsahuje čočky bez zkreslení s osvědčenou ochranou proti nárazu, větším pohodlím a širokou škálou stylů.
  • 99,9 % UVA/UVB ochrana
  • Panoramatický zorník
  • Pohodlné, postranice s výstelkou
Certifikace: EN 166; 1F (111-9010: 1FT); ANSI Z87.1, CSA Z94.3