Portfolio filtračních destiček AcroPrep™ Advance zahrnuje různé typy membrán a různé velikosti pórů což nabízí výborný výkon a obsáhlé možnosti při přípravě vzorků a pro vysoce výkonné screeningové aplikace. Jsou k dispozici s PTFE nebo PTFE membránou.
- chemicky odolné materiály poskytují stabilní platformu pro zpracování vzorků v organických rozpouštědlech
- nízká nespecifická vazba - inertní konstrukční materiály zajišťují kompletní obnovu vzorků
- geometrie jamek zajišťuje rychlé, jednotnější filtrační rychlosti přes destičku se sníženým zadrženým objemem
- geometrie jamek na výstupu umožňuje přímý průtok vzorků do zásobní destičky, což redukuje riziko kontaminace
Memmbrána PTFE (water wettable polytetrafluoroethylene) je víceúčelová hydrofilní membrána pro vodné, kyselé, bazické, neagresivní organické a agresivní organické roztoky. Membrána PTFE nabízí nízkou vazbu na proteiny a nízké hladiny extrahovatelných látek absorbujících UV záření.
Aplikace zahrnují metabolické studie, molekulární nebo lékové syntézní reakce, přípravu vzorků pomocí rozpouštědel a agresivní filtrační aplikace.
Dimenze
D׊×V (s víkem): 128×86×18 mm (pouze 350 μl)
D׊×V (bez víkem): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Spodní plocha jamek: 0,25 cm²
Doporučené provozní vakuum: ≥254 mm Hg
Doporučená odstředivá síla: 1500×g
Konstrukční materiály
Filtrační média: membrána PTFE (polytetrafluoroethylen), wwPTFE membrane (water wettable polytetrafluoroethylene) nebo membrána GHP (hydrofilní polypropylen)
Kryt destičky: PP
Víko: PS