Tisk…
Nickel(II) tetrafluoroborate 45% vodný roztok
SIAL01587-40KG-HEA 0 CZK
SIAL01587-40KG-H
Nickel(II) tetrafluoroborate 45% vodný roztok
Nickel(II) tetrafluoroborate
Vzorec: B₂F₈Ni
CAS číslo: 14708-14-6
EINECS: 238-753-4