Tisk…
N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22475.14EA 11950 CZK
B22475.14 B22475.03 B22475.06
N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
N-Fmoc-L-norleucine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037537
CAS číslo: 77284-32-3