Tisk…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H28942.03EA 1890 CZK
H28942.03 H28942.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,11
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179438
CAS číslo: 171364-80-0