Tisk…
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Varování
H53080.03EA 15100 CZK
H53080.03
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BFNO₃
MW: 239,05 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436054
CAS číslo: 874289-51-7