(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L14422.06EA
2660
CZK
L14422.06
L14422.03
L14422.14
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,20 g/mol Bod tání: >300 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144533 CAS číslo: 74163-81-8 |