Tisk…
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
MOLE42731182-5GEA 0 CZK
MOLE42731182-5G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
MDL Number: MFCD00144533
CAS číslo: 74163-81-8