(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL421626-5GEA
2370
CZK
SIAL421626-5G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00144533 CAS číslo: 74163-81-8 |