2-Aminoisonicotinamide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L19843.06EA
7660
CZK
L19843.06
L19843.03
L19843.14
2-Aminoisonicotinamide 95%
2-Aminoisonicotinamide
Vzorec:
C₆H₇N₃O MW: 137,14 g/mol Bod tání: 252…258 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03791262 CAS číslo: 13538-42-6 |