Tisk…
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Varování
H35022.03EA 6070 CZK
H35022.03
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827886
CAS číslo: 1215504-30-5