Tisk…
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27057.03EA 4260 CZK
H27057.03 H27057.06
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98%
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
Vzorec: C₂₂H₃₆FeP₂
MW: 418,31 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684559
CAS číslo: 97239-80-0